Stampa…
Benzbromarone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
460900010 460900050
ACRO460900010EA 32.8 EUR
ACRO460900010 ACRO460900050
Benzbromarone 98%
Benzbromarone
Formula: C₁₇H₁₂Br₂O₃
Punto di fusione: 152 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00078962
CAS Number: 3562-84-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥97.5 %