Stampa…
Diflunisal
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2',4'-Difluoro-4-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
460890010 460890050
ACRO460890010EA 38.5 EUR
ACRO460890010 ACRO460890050
Diflunisal
Diflunisal
Formula: C₁₃H₈F₂O₃
Peso molecolare: 250,1976 g/mol
Punto di fusione: 207…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00057834
CAS Number: 22494-42-4
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (60°C, 4 H) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %