Stampa…
Lamotrigine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
460850010 460850050
ACRO460850010EA 54.2 EUR
ACRO460850010 ACRO460850050
Lamotrigine 98%
Lamotrigine
Formula: C₉H₇Cl₂N₅
Punto di fusione: 218 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00865333
CAS Number: 84057-84-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 220 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %