2,4-Dichloroquinazoline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
460730050
460730250
ACRO460730050EA
43.2
EUR
ACRO460730050
ACRO460730250
2,4-Dichloroquinazoline 98%
2,4-Dichloroquinazoline
Formula:
C₈H₄Cl₂N₂ Peso molecolare: 199,04 g/mol Punto di fusione: 115…121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00091950 CAS Number: 607-68-1 |
Appearance | White to yellow to light brown Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 116 to 123 °C |
GC | ≥97.5 % |