Stampa…
Anastrozole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
460970010 460972500
ACRO460970010EA 479 EUR
ACRO460970010 ACRO460972500
Anastrozole 98%
Anastrozole
Formula: C₁₇H₁₉N₅
Punto di fusione: 81…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00866298
CAS Number: 120511-73-1
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Water ≤0.3 %
HPLC ≥97.5 %