Stampa…
Raltegravir potassium salt
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Raltegravir potassium, Potassium 4-((4-fluorobenzyl)carbamoyl)-1-methyl-2-(2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamido)propan-2-yl)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-olate
462160010 462162500
ACRO462160010EA 450 EUR
ACRO462160010 ACRO462162500
Raltegravir potassium salt
Raltegravir potassium salt
Formula: C₂₀H₂₀FKN₆O₅
Peso molecolare: 482.51 g/mol
Punto di fusione: 155…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD12031642
CAS Number: 871038-72-1
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %