Stampa…
Prasugrel 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
461480010 461482500
ACRO461480010EA 137 EUR
ACRO461480010 ACRO461482500
Prasugrel 98%
Prasugrel
Formula: C₂₀H₂₀FNO₃S
Punto di fusione: 110…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09954140
CAS Number: 150322-43-3
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %