Stampa…
Pyrimethamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(4-Chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, 5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine
461200010 461200050
ACRO461200010EA 35.6 EUR
ACRO461200010 ACRO461200050
Pyrimethamine 98%
Pyrimethamine
Formula: C₁₂H₁₃ClN₄
Peso molecolare: 248,71 g/mol
Punto di fusione: 241 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00057350
CAS Number: 58-14-0
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 243 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.5 %