Stampa…
Linezolid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Zyvox, (S)-N-((3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl)acetamide
460590010 460592500
ACRO460590010EA 325 EUR
ACRO460590010 ACRO460592500
Linezolid 98%
Linezolid
Formula: C₁₆H₂₀FN₃O₄
Peso molecolare: 337,4 g/mol
Punto di fusione: 181…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00937825
CAS Number: 165800-03-3
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %