Stampa…

4-Chloro-1-butene 98%

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

Synonyms: 4-Chlorobut-1-ene

460160010 460160050
ACRO460160010EA 49.3 EUR
ACRO460160010 ACRO460160050
4-Chloro-1-butene 98%
4-Chloro-1-butene
Formula: C₄H₇Cl
Peso molecolare: 90,55 g/mol
Densità: 0,921 g/cm³
Flash Pt: –8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039386
CAS Number: 927-73-1
UN: 1993
ADR: 3,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR