Stampa…
Suxamethonium chloride 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
460110050 460110250 460111000
ACRO460110050EA 23.8 EUR
ACRO460110050 ACRO460110250 ACRO460111000
Suxamethonium chloride 96%
Suxamethonium chloride
Formula: C₁₄H₃₀Cl₂N₂O₄
Punto di fusione: 160…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038725
CAS Number: 71-27-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Titration Argentometric ≥95 % (on dry substance)
Water ≤10 %