Hexyl nicotinate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
460090050
460090250
ACRO460090050EA
34
EUR
ACRO460090050
ACRO460090250
Hexyl nicotinate 98%
Hexyl nicotinate
Formula:
C₁₂H₁₇NO₂ Punto di ebollizione: 329 °C (760 mmHg) Densità: 1,02 g/cm³ Flash Pt: 128 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023587 CAS Number: 23597-82-2 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≥97.5 % |