2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 50% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
459970050
459970250
ACRO459970050EA
49.9
EUR
ACRO459970050
ACRO459970250
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 50% in soluzione acquosa
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Formula:
C₄H₅NOS Peso molecolare: 115,15 g/mol Densità: 1,16 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01742315 CAS Number: 2682-20-4 UN: 2927 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear colorless to yellow Solution |
pH | 5.0 to 7.0 (1 % in water) |
Concentration | ≥50 % |