Stampa…
4-Chloro-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
459920050 459920250
ACRO459920050EA 58.8 EUR
ACRO459920050 ACRO459920250
4-Chloro-1H-pyrazole 98%
4-Chloro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃ClN₂
Peso molecolare: 102,5200 g/mol
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159634
CAS Number: 15878-00-9
Visualizza i codici
Appearance White to brown Powder or crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %