Stampa…
1,5-Anhydro-D-sorbitol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Deoxy-D-glucose, 1,5-Anhydro-D-glucitol
459910010 459912500
ACRO459910010EA 461 EUR
ACRO459910010 ACRO459912500
1,5-Anhydro-D-sorbitol 97%
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Formula: C₆H₁₂O₅
Peso molecolare: 164,16 g/mol
Punto di fusione: 141…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00067386
CAS Number: 154-58-5
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Elemental Analysis ≥42.14 to ≤45.66 % Carbon