Stampa…
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-m-anisic acid
459900010 459900050
ACRO459900010EA 63.1 EUR
ACRO459900010 ACRO459900050
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid 97%
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₃
Punto di fusione: 161…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784399
CAS Number: 33234-36-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %