Stampa…
2-Methylpyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
459860010 459860050
ACRO459860010EA 210 EUR
ACRO459860010 ACRO459860050
2-Methylpyrimidine 98%
2-Methylpyrimidine
Formula: C₅H₆N₂
Peso molecolare: 94,12 g/mol
Punto di ebollizione: 130…132 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 1,0132 g/cm³
Flash Pt: 37,8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128182
CAS Number: 5053-43-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.5 %
GC ≥97.5 %