Stampa…
2-(Hydroxymethyl)indole 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (Indole-2-yl)methanol, 2-Indolmethanol, Indole-2-methanol, Indole-2-carbinol, 1H-Indole-2-methanol, (1H-Indol-2-yl)methanol, 2-Indolcarbinol
459810010 459810050
ACRO459810010EA 83.1 EUR
ACRO459810010 ACRO459810050
2-(Hydroxymethyl)indole 96%
2-(Hydroxymethyl)indole
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di fusione: 72…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00030195
CAS Number: 24621-70-3
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 78 °C
Water ≤1 %
GC ≥95.0 %