Stampa…
Sodio Succinnato, anidro per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4-Butanedioic acid disodium salt, Sodium Succinate, Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
459631000 459635000
ACRO459631000EA 27.8 EUR
ACRO459631000 ACRO459635000
Sodio Succinnato, anidro per biochimica
Sodio Succinnato
Formula: C₄H₄Na₂O₄
Peso molecolare: 162.05 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002790
CAS Number: 150-90-3
Merck Index: 12,08828
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
UV at 280 nm A: ≤0.1
pH 6 to 9 (0.4 mol sol)
Titration with HClO4 98.5 to 102 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm