Stampa…
Stagno (II) cloruro diidrato per AAS a basso contenuto di mercurio
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
459600500 459602500
ACRO459600500EA 29.7 EUR
ACRO459600500 ACRO459602500
Stagno (II) cloruro diidrato per AAS a basso contenuto di mercurio
Stagno (II) cloruro diidrato
Formula: SnCl₂·2H₂O
Punto di ebollizione: 652 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 37…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149863
CAS Number: 10025-69-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 ù
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Manganese (Mn) ≤0.0005 %
Mercury (Hg) ≤0.000001 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %