Stampa…
N-Etildiisopropilamina 99.5+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA
459590010 459591000
459590010.EA 595 EUR
459590010. 459591000.
N-Etildiisopropilamina 99.5+%, AcroSeal®
N-Etildiisopropilamina
Formula: C₈H₁₉N
Peso molecolare: 129.25 g/mol
Punto di ebollizione: 127 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 0.756 g/cm³
Flash Pt: 6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008868
CAS Number: 7087-68-5
UN: 3384
ADR: 6.1 II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA