Stampa…
Meloxicam 99-101%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methylthiazol-2-yl)-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
459550050 459550250
ACRO459550050EA 36.4 EUR
ACRO459550050 ACRO459550250
Meloxicam 99-101%
Meloxicam
Formula: C₁₄H₁₃N₃O₄S₂
Peso molecolare: 351,40 g/mol
Punto di fusione: 255 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00868752
CAS Number: 71125-38-7
Visualizza i codici
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 hr)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %