Stampa…
Cyproterone acetate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
459540010 459542500
ACRO459540010EA 237 EUR
ACRO459540010 ACRO459542500
Cyproterone acetate 98%
Cyproterone acetate
Formula: C₂₄H₂₉ClO₄
Punto di fusione: 207…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00864671
CAS Number: 427-51-0
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 215 °C
Loss on drying ≤0.5 % (80 °C)
HPLC ≥97.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.1 %