Stampa…
Gatifloxacin 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
460230010 460230050 460230250
ACRO460230010EA 45.2 EUR
ACRO460230010 ACRO460230050 ACRO460230250
Gatifloxacin 98%
Gatifloxacin
Formula: C₁₉H₂₂FN₃O₄
Peso molecolare: 375,40 g/mol
Punto di fusione: 185…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00895399
CAS Number: 112811-59-3
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4 % to 8 %
HPLC ≥97.5 %