Stampa…
Mycophenolate mofetil 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Morpholinoethyl (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate, 2-(4-Morpholinyl)ethyl (E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoate, (E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid 2-(4-Morpholinyl)ethyl Ester
459370010 459370050 459370250
ACRO459370010EA 33.1 EUR
ACRO459370010 ACRO459370050 ACRO459370250
Mycophenolate mofetil 98%
Mycophenolate mofetil
Formula: C₂₃H₃₁NO₇
Peso molecolare: 433,50 g/mol
Punto di fusione: 95…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00867568
CAS Number: 128794-94-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.1 %