Stampa…
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-(Trifluoromethoxy)benzo[d]thiazol-2-amine, Riluzole
459360010 459360050 459360100
ACRO459360010EA 60.9 EUR
ACRO459360010 ACRO459360050 ACRO459360100
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 98%
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Formula: C₈H₅F₃N₂OS
Peso molecolare: 234,20 g/mol
Punto di fusione: 114…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00210213
CAS Number: 1744-22-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %