Stampa…
Ertapenem sodium salt
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
460640010 460642500
ACRO460640010EA 0 EUR
ACRO460640010 ACRO460642500
Ertapenem sodium salt
Ertapenem sodium salt
Formula: C₂₂H₂₄N₃NaO₇S
Punto di fusione: 230…234 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09475566
CAS Number: 153773-82-1
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 15 % to 19 %
HPLC ≥80 %