Stampa…
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
459700050 459700250
ACRO459700050EA 82.2 EUR
ACRO459700050 ACRO459700250
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8) 98%
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8)
Formula: C₁₃H₂₉NO₃S
Punto di fusione: 217 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036912
CAS Number: 15178-76-4
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Solubility (10% in water) Clear solution
HPLC ≥97.5 %