Stampa…
N-Decil-N, N-dimetil-3-ammonio-1-propansulfonato (Solfobetaina-10, SB-10) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
459680050 459680250 459681000
ACRO459680050EA 52.6 EUR
ACRO459680050 ACRO459680250 ACRO459681000
N-Decil-N, N-dimetil-3-ammonio-1-propansulfonato (Solfobetaina-10, SB-10) 98%
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
Formula: C₁₅H₃₃NO₃S
Punto di fusione: 229 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036908
CAS Number: 15163-36-7
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 233 °C
Loss on drying ≤2 %
Solubility (10% in water) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %