Stampa…
Methyl-4-fluorobenzoate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
459240250 459241000
ACRO459240250EA 56.6 EUR
ACRO459240250 ACRO459241000
Methyl-4-fluorobenzoate 98%
Methyl-4-fluorobenzoate
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di ebollizione: 90…92 °C (27hPa)
Densità: 1,192 g/cm³
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017959
CAS Number: 403-33-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %