Stampa…
4-Iodo-1-tritylimidazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
459200010 459200050
ACRO459200010EA 56.7 EUR
ACRO459200010 ACRO459200050
4-Iodo-1-tritylimidazole 98%
4-Iodo-1-tritylimidazole
Formula: C₂₂H₁₇IN₂
Peso molecolare: 436,2900 g/mol
Punto di fusione: 223…227,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179542
CAS Number: 96797-15-8
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 222 to 229 °C
HPLC ≥97.5 %