Stampa…
4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tris(4-carbazol-9-ylphenyl)amine, 4,4',4''-Tris(carbazol-9-yl)triphenylamine, Tris(4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl)amine, TCTA
459180010 459180050
ACRO459180010EA 70.1 EUR
ACRO459180010 ACRO459180050
4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine 99%
4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine
Formula: C₅₄H₃₆N₄
Peso molecolare: 740,91 g/mol
Punto di fusione: 297…300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093250
CAS Number: 139092-78-7
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 7.45 to 7.68 % Nitrogen