Stampa…
Iodometano 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Metile ioduro
459010025 459011000 459015000
ACRO459010025EA 629 EUR
ACRO459010025 ACRO459011000 ACRO459015000
Iodometano 99% stabilizzato
Iodometano
Formula: CH₃I
Peso molecolare: 141,94 g/mol
Punto di ebollizione: 42,5 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –66 °C
Densità: 2,28 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001073
CAS Number: 74-88-4
UN: 2644
ADR: 6.1,I
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper