Stampa…
Alluminio potassio solfato, anidro, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminium potassium bis(sulphate)
458990010 458990025
ACRO458990010EA 56.6 EUR
ACRO458990010 ACRO458990025
Alluminio potassio solfato, anidro, puro
Alluminio potassio solfato
Formula: AlKO₈S₂
Peso molecolare: 258,21 g/mol
Punto di ebollizione: 200 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 10043-67-1
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥90 %
Loss on drying ≤1 %
Ammonium (NH4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %