Stampa…
3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (±) Anabasine, 2-Pyridin-3-ylpiperidine
458980010 458980050
ACRO458980010EA 247 EUR
ACRO458980010 ACRO458980050
3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
3-(Piperidin-2-yl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₄N₂
Peso molecolare: 162,236 g/mol
Punto di ebollizione: 270…272 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 9 °C
Densità: 1,046 g/cm³
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006370
CAS Number: 13078-04-1
UN: 3140
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %