Stampa…
Propionile cloruro 99.5% phosgene-free
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
458970250 458975000
458970250.EA 23.4 EUR
458970250. 458975000.
Propionile cloruro 99.5% phosgene-free
Propionile cloruro
Formula: C₃H₅ClO
Punto di ebollizione: 80 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –94 °C
Densità: 1,059 g/cm³
Flash Pt: 6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000745
CAS Number: 79-03-8
UN: 1815
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥99.4 %