Stampa…
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
458950010 458950050
ACRO458950010EA 40.7 EUR
ACRO458950010 ACRO458950050
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate 98%
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
Formula: C₆H₁₂O₃·2H₂O
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150671
CAS Number: 60662-54-6
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 19 to 24 %
GC ≥97.5 %