Doxycycline monohydrate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₂H₂₄N₂O₈·H₂O Punto di fusione: 167…168 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD02682958 CAS Number: 17086-28-1 |
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 3.5 to 4.5 % |
HPLC | ≥96.0 % |