Stampa…
Chelidamic acid hydrate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
458870010 458870050 458870250
ACRO458870010EA 38.2 EUR
ACRO458870010 ACRO458870050 ACRO458870250
Chelidamic acid hydrate 97%
Chelidamic acid hydrate
Formula: C₇H₅NO₅·xH₂O
Punto di fusione: 265…270 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066478
CAS Number: 138-60-3
Visualizza i codici
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥96.0 %