Stampa…
Pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: H-DL-β-Pro-OH
459110010 459110050
ACRO459110010EA 75.8 EUR
ACRO459110010 ACRO459110050
Pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C5H9NO2
Peso molecolare: 115,1305 g/mol
Punto di fusione: 182…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318699
CAS Number: 59378-87-9
Visualizza i codici
Appearance White to light orange Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥11.86 to ≤12.47 % Nitrogen