Stampa…
(-)-Cytisine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (1R,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-8H-1,5-methanopyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, (1R,5S)-3,4,5,6-Tetrahydro-1H-1,5-methanopyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8(2H)-one, Cytisine, Cytisinicline
458850010 458852500
ACRO458850010EA 347 EUR
ACRO458850010 ACRO458852500
(-)-Cytisine 98%
(-)-Cytisine
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Peso molecolare: 190,25 g/mol
Punto di ebollizione: 218 °C (3hPa)
Punto di fusione: 154…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00136048
CAS Number: 485-35-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 158 °C
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥97.5 %