Stampa…
Lovastatin 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6alpha-Methylcompactin, Monacolin K, Mevinolin, (S)-(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-(2-((2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethyl)-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2-methylbutanoate
458830050 458830250 458831000
ACRO458830050EA 71.9 EUR
ACRO458830050 ACRO458830250 ACRO458831000
Lovastatin 98%
Lovastatin
Formula: C₂₄H₃₆O₅
Peso molecolare: 404,55 g/mol
Punto di fusione: 175 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00072164
CAS Number: 75330-75-5
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %