8-Bromoisoquinoline 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
458760010
458760050
ACRO458760010EA
58.1
EUR
ACRO458760010
ACRO458760050
8-Bromoisoquinoline 97%
8-Bromoisoquinoline
Formula:
C₉H₆BrN Punto di fusione: 78…81 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973298 CAS Number: 63927-22-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to light brown Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 74 to 82 °C |
GC | ≥96.0 % |