Stampa…
Amorolfine hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2R,6S)-rel-2,6-Dimethyl-4-(2-methyl-3-(4-(tert-pentyl)phenyl)propyl)morpholine hydrochloride
458750010 458750050 458752500
ACRO458750010EA 179 EUR
ACRO458750010 ACRO458750050 ACRO458752500
Amorolfine hydrochloride 98%
Amorolfine hydrochloride
Formula: C₂₁H₃₅NO
Peso molecolare: 353,98 g/mol
Punto di fusione: 221…223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00903738
CAS Number: 78613-38-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %