Stampa…
4-Bromoisoxazole 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
458730010 458730050
ACRO458730010EA 30.8 EUR
ACRO458730010 ACRO458730050
4-Bromoisoxazole 95%
4-Bromoisoxazole
Formula: C₃H₂BrNO
Peso molecolare: 147,9600 g/mol
Punto di fusione: 39…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179569
CAS Number: 97925-43-4
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥94.0 %