Stampa…
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
458710010 458710050
ACRO458710010EA 72.1 EUR
ACRO458710010 ACRO458710050
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₁NO
Punto di fusione: 91…93,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08063887
CAS Number: 58196-33-1
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
HPLC ≥95.0 %