Stampa…
Ferro (III) ossido 95%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
458700010 458700050 458700250
ACRO458700010EA 33.3 EUR
ACRO458700010 ACRO458700050 ACRO458700250
Ferro (III) ossido 95%, puro
Ferro (III) ossido
Formula: Fe₂O₃
Peso molecolare: 159,69 g/mol
Punto di fusione: 1538 °C (dec.)
Densità: 5,24 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011008
CAS Number: 1309-37-1
Visualizza i codici
Appearance Red to red-brown to rust brown Powder
Titration Iodometric ≥94 %
Loss on drying ≤0.3 %
Ash ≤0.3 % (1000°C, 0.5 h)