Stampa…
Ammoniaca soluzione 5% (w/w) in water, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
458690010 458690025
ACRO458690010EA 21.7 EUR
ACRO458690010 ACRO458690025
Ammoniaca soluzione 5% (w/w) in water, extra puro
Ammoniaca soluzione
Formula: NH₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066650
CAS Number: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Strength 4.5 to 5.5 %