Stampa…
Ammoniaca soluzione 10% (w/w) in water, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
458680025 458680010
ACRO458680025EA 42.6 EUR
ACRO458680025 ACRO458680010
Ammoniaca soluzione 10% (w/w) in water, extra puro
Ammoniaca soluzione
Formula: NH₃
Densità: 0,9 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066650
CAS Number: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Strength 9.5 to 10.5 %