Stampa…
Bifonazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(alpha,4-Diphenylbenzyl)imidazole, 1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl(phenyl)methyl)-1H-imidazole
458620010 458620050 458620250
ACRO458620010EA 0 EUR
ACRO458620010 ACRO458620050 ACRO458620250
Bifonazole 98%
Bifonazole
Formula: C₂₂H₁₈N₂
Peso molecolare: 310,40 g/mol
Punto di fusione: 149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00865567
CAS Number: 60628-96-8
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 1 h)
HPLC ≥97.5 %